Nickel mit 50 % Wasser benetzt Katalysator (Raney®-Typ), zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20876.0100
8.20876.0250
8.20876.0100EA
98
EUR
8.20876.0100
8.20876.0250
Nickel mit 50 % Wasser benetzt Katalysator (Raney®-Typ), zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Nickel
Raney nickel catalyst activated for hydrogenation (with about 50% water) for synthesis
Density: >1.2 g/cm³
pH value: 9 - 11 (H₂O, 20 °C) suspension
Storage class: 4.2 Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK: WGK 2 water endangering
Formel:
Ni Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011137 CAS-Nummer: 7440-02-0 UN-Nummer: 1378 ADR: 4.2,II |
Spezifikation Testergebnisse
Assay of Ni, calc. on dried substance | ≥ 90.0 % |
Assay od Al, calc. on dried substance | ≤ 10.0 % |
Suitable for hydrogenation catalyst | passes test |