Gummistopfen, schwarz
Lieferant: VWR Collection
59580-262 59580-386 59580-444
VWRU59580-262EA 0 EUR
VWRU59580-262 VWRU59580-386 VWRU59580-444
Gummistopfen, schwarz
Stopfen Gummistopfen
Diese Stopfen enthalten einen hohen Gummianteil, weniger Neopren und freies Schwefel. Seine Zusammensetzung stellt Widerstandsfähigkeit und Elastizität über einen langen Zeitraum sicher.
  • Naturkautschuk
  • Schwarz
  • Widersteht Laborbedingungen ohne auszuhärten