4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.42857.0010
8.42857.0100
8.42857.0010EA
26.6
EUR
8.42857.0010
8.42857.0100
4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol)
Formel:
C₂₉H₄₄O₂ Molekulargewicht: 424.67 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008822 CAS-Nummer: 118-82-1 EINECS: 204-279-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility |
|
Melting Point | 153...156 °C |
Molar Mass | 424.67 g/mol |
Boiling Point | 217 °C (1 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 222 °C |
Density | 0.99 g/cm3 (20 °C) |
Flash point | 222 °C |
Vapor pressure |
|
Storage temperature | 15...25 °C |
Assay (GC, area%) | ≥98% (a/a) |
Melting range (lower value) | ≥153 °C |
Melting range (upper value) | ≤156 °C |
Identity (IR) | passes test |