Bicyclo[2.2.2]oct-7-en-2,3,5,6-tetracarbonsäuredianhydrid
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43262.0025
8.43262.0100
8.43262.0025EA
78.3
EUR
8.43262.0025
8.43262.0100
Bicyclo[2.2.2]oct-7-en-2,3,5,6-tetracarbonsäuredianhydrid
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride
Formel:
C₁₂H₈O₆ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00082228 CAS-Nummer: 1719-83-1 EINECS: 217-009-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | Insoluble at 20 °C |
Melting Point | 300 °C |
Molar Mass | 248,19 g/mol |
HS Code | 2917 20 00 |
Storage temperature | 15...25 °C |
Assay (acidimetric) | ≥98% |
Identity (IR) | passes test |