Medifuge™ Kleine Zentrifuge, Tischmodell
Lieferant: Thermo Scientific
75008800 75008801
521-2225EA 1630 EUR
521-2225 HERA75008801
Medifuge™ Kleine Zentrifuge, Tischmodell
Zentrifugen Tischzentrifugen
Diese kompakte Zentrifuge wird mit einem einzigartigen DualSpin™ Rotor mit 2-in-1-Hybriddesign geliefert. Diese Funktion ermöglicht dem Benutzer den einfachen Wechsel zwischen Festwinkel- und Ausschwingbechern bei Verwendung des gleichen Rotors.
  • Leichter Rotor aus Verbundwerkstoff erleichtert die Handhabung und verringert den Energieverbrauch beim Beschleunigen und Bremsen
  • Rotor bietet Platz für 1,4 bis 15 ml-Röhrchen mit zwei Abstandhalter-Optionen
  • Große, hell hinterleuchtete Anzeige ist leicht ablesbar; schneller One-Click-Deckelverschluss erleichtert die Bedienung
  • Vier individuelle Programme zum schnellen Start von Routineprotokollen
  • Drei wählbare Abbremsprofile einschließlich Auslaufoption optimieren die Trennung
  • Notfalldeckelöffnung bei Stromausfall
Ideal für routinemäßige klinische und biowissenschaftliche Anwendungen, z. B. Trennungen von thrombozytenarmen Plasma (PPP), Urinanalysen, Analysen in der klinischen Chemie, Hämatologie-Analysen, Serumvorbereitung mit Gelröhrchen, Ficoll Dichtegradiententrennungen und Trennungen von peripheren mononukleären Blutzellen (PBMC).
Zertifizierungen: UL, RoHS, CSA, IVD, FDA class 1 certified. Complies to IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1, EN ISO 13485 standards.
Bestellinformation: Die Zentrifuge wird mit DualSpin™ Rotor, Festwinkelbechern (Satz mit 8 Stück), Ausschwingbechern (Satz mit 8 Stück), grünen/kurzen Abstandhaltern (Satz mit 8 Stück) und gelben/langen Abstandhaltern (Satz mit 8 Stück) geliefert.