Mehrstellen-Magnetrührer, WiseStir® MS-MP-Serie
Lieferant: witeg Labortechnik
DH.WMS03036 DH.WMS03038
WITGDH.WMS03036EA 349 EUR
WITGDH.WMS03036 WITGDH.WMS03038
Mehrstellen-Magnetrührer, WiseStir® MS-MP-Serie
Rührer Mehrstellen-Magnetrührer
Edelstahl. Dies ist ein digitaler Mehrstellen-Magnetrührer ohne Heizung, mikroprozessorgesteuert. Die Module bestehen aus 4 oder 8 Rührstellen auf einer Edelstahlplattform mit nur einem elektrischen Anschluss. Ideal für den Einsatz in Inkubatoren und Klimakammern.
  • Digitale LCD-Anzeige für RPM und Status
  • Sperrmodus zur Sicherheit beim Experimentieren
  • Sanfter Start und Änderung der Rührgeschwindigkeit
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten