Wäscher für NMR-Probenröhrchen
Lieferant: witeg Labortechnik
2.900.029 2.900.032
WITG2.900.029EA 217 EUR
WITG2.900.029 WITG2.900.032
Wäscher für NMR-Probenröhrchen
Röhrchen NMR-Röhrchen
Komplett mit 2 PTFE-Adaptern für 5 Küvetten oder NMR-Röhrchen mit 5 und 10 mm Durchmesser in verschiedenen Längen. Vakuumbetriebene Waschanlagen ermöglichen die individuelle Reinigung von 1 bis 5 Röhrchen, komplett mit Kappen und FEP-Kapillaren (Karton à 1 Stück).
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten