Flaschen, gesamter organischer Kohlenstoff (TOC)
Lieferant: EP SCIENTIFIC
S114-125A/TOC 1000A/TOC S114-250A/TOC S114-250C/TOC
EPSCS114-125A/TOCEA 276 EUR
EPSCS114-125A/TOC EPSC1000A/TOC EPSCS114-250A/TOC EPSCS114-250C/TOC
Flaschen, gesamter organischer Kohlenstoff (TOC)
Flaschen Glasflaschen
Boustonflaschen sind gedacht für TOC Tests und Probenahme.
  • USP Methode 643 testen
  • Probenentnahme von hochreinem Wasser
  • Der niedrige Hintergrund ist perfekt für die Vorbereitung und Lagerung von standards
  • Die Reinigungsbestätigung wird vereinfacht und die Kosten werden duch die Verwendung der TOC Methode reduziert