Aräometer für Bodenmessungen
Lieferant: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
3231032 3231031
SCNL3231032EA 55.2 EUR
SCNL3231032 SCNL3231031
Aräometer für Bodenmessungen
Aräometer
Aräometer für Bodenmessungen nach American Society for Testing Materials.
Bezugstemperatur: 20 °C
Zertifizierungen: ASTM E100-10
Verpackung: In einer Vierkant-Kunststoffhülse.