Präzisions-Aräometer, ASTM (API-Grad)
Lieferant: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
3202010 3202009 3202008 3202007 3202006 3202005 3202004 3202003 3202002 3202001
SCNL3202010EA 49.3 EUR
SCNL3202010 SCNL3202009 SCNL3202008 SCNL3202007 SCNL3202006 SCNL3202005 SCNL3202004 SCNL3202003 SCNL3202002 SCNL3202001
Präzisions-Aräometer, ASTM (API-Grad)
Aräometer
Diese kalibrierten Präzisions-Aräometer sind ohne Thermometer ausgeführt.
Fehlergrenze: ±0,1° API
Bezugstemperatur: 15,5 °C
Zertifizierungen: American Petroleum Institute (API) und ASTM E100-10.
Verpackung: Einzeln in einer quadratischen Kunststoffhülse verpackt.