Methyl hydroxyethylcellulose zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tylose, Methyl 2-hydroxyethyl cellulose
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22069.0100 8.22069.0500 8.22069.9999
8.22069.0100EA 54.8 EUR
8.22069.0100 8.22069.0500 8.22069.9999
Methyl hydroxyethylcellulose zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Methyl hydroxyethylcellulose
MDL Number: MFCD00147597
CAS-Nummer: 9032-42-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility Soluble (20 °C)
Bulk Density 350 kg/m3
Density 1.28 - 1.30 g/cm3 (20 °C)
pH (10 g/l, H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 360 °C
Active assay ≥ 92% (m)
Identity (IR) Conforms
Storage temperature +15...+25 °C