(1S)-(-)-3-Oxocamphorsulphonylimine zur Synthese
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14388.0001
8.14388.0005
8.14388.0001EA
42.7
EUR
8.14388.0001
8.14388.0005
(1S)-(-)-3-Oxocamphorsulphonylimine zur Synthese
(1S)-(-)-3-Oxocamphorsulphonylimine
Formel:
C₁₀H₁₃NO₃S |
MDL Number:
MFCD00066268 CAS-Nummer: 119106-38-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | Insoluble (20 °C) |
Melting Point | 195 - 198 °C |
Molar Mass | 227.28 g/mol |
Hill Formula | C10H13NO3S |
Assay (of S) | ≥ 98% (m) |
Specific rotation | -192 to -190° |
Storage temperature | +15...+25 °C |
Identity (IR) | Conforms |