Polyvinylalkohol, M.W. ∼ 30000 zur Synthese, vollständig hydrolisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Poly(vinyl alcohol), PVOH, PVA, Mowiol®
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21039.0100 8.21039.1000
8.21039.0100EA 48.9 EUR
8.21039.0100 8.21039.1000
Polyvinylalkohol, M.W. ∼ 30000 zur Synthese, vollständig hydrolisiert, Sigma-Aldrich®
Polyvinylalkohol
Formel: [-CH₂CH(OH)-]n
MDL Number: MFCD00081922
CAS-Nummer: 9002-89-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility Soluble at 20 °C
Density 1.3 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 - 7 (40 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 450 °C
pH value 3,5 - 7,0
Storage temperature +15...+25 °C
Loss on drying ≤5,0 %
Degree of hydrolysis ≥98%
Dynamic viscosity 3,8 - 5,2 mPa.s
Ash ≤1,0 %
Ester value 12 - 25