Präzisions-Dichte-Aräometer, L50
Lieferant: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
3132001 3132002 3132003 3132004 3132005 3132006 3132007 3132008 3132009 3132010 3132011 3132012 3132013 3132014 3132015 3132016 3132017 3132018 3132019 3132020 3132021 3132022 3132023 3132024 3132025 3132026 3132027 3132028 3142016S 3142017S 3142018S 3142019S
SCNL3132001EA 49.3 EUR
SCNL3132001 SCNL3132002 SCNL3132003 SCNL3132004 SCNL3132005 SCNL3132006 SCNL3132007 SCNL3132008 SCNL3132009 SCNL3132010 SCNL3132011 SCNL3132012 SCNL3132013 SCNL3132014 SCNL3132015 SCNL3132016 SCNL3132017 SCNL3132018 SCNL3132019 SCNL3132020 SCNL3132021 SCNL3132022 SCNL3132023 SCNL3132024 SCNL3132025 SCNL3132026 SCNL3132027 SCNL3132028 SCNL3142016S SCNL3142017S SCNL3142018S SCNL3142019S
Präzisions-Dichte-Aräometer, L50
Aräometer
Diese Präzisions-Dichte-Aräometer (mit oder ohne Thermometer) eignen sich zur Kalibrierung.
Fehlergrenze: ±0,0005 g/ml
Zertifizierungen: DIN 12791
Verpackung: Einzeln in einer quadratischen Kunststoffhülse verpackt.