Präzisions-Aräometer, ASTM E100-10
Lieferant: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
3222151 3222152 3222153 3222154 3222155 3222156 3222157 3222158 3222159 3222160
SCNL3222151EA 49.3 EUR
SCNL3222151 SCNL3222152 SCNL3222153 SCNL3222154 SCNL3222155 SCNL3222156 SCNL3222157 SCNL3222158 SCNL3222159 SCNL3222160
Präzisions-Aräometer, ASTM E100-10
Aräometer
Präzisions-Aräometer (mit oder ohne Thermometer) mit einer Bezugstemperatur von 15 °C.
Fehlergrenze: ±0,5 kg/m³
Bezugstemperatur: 15 °C
Zertifizierungen: ASTM E100-10
Bestellinformation: Mit Werksprüfschein oder DAkkS-Kalibrierschein lieferbar.
Verpackung: Einzeln in einer Vierkant-Kunststoffhülse verpackt.