Kabellose Temperatur- und Feuchtigkeits-Datenlogger AiroSensor
Lieferant: SenseAnywhere
0630125977330 0630125977347 0630125977354 0630125977361 0630125977842 0630125977859
620-2402EA 424 EUR
620-2402 620-2404 620-2403 620-2405 SENA0630125977842 SENA0630125977859
Kabellose Temperatur- und Feuchtigkeits-Datenlogger AiroSensor
Datenlogger
AiroSensor gehört zu einer neuen Generation kabelloser Datenlogger mit äußerst geringem Stromverbrauch, die mit der Cloud verbunden sind. Er sammelt in programmierbaren, vorher festgelegten Intervallen genaue Temperatur- und Feuchtigkeitsdaten und sendet sie an eine zentrale Datenbank in der Cloud. In der Cloud werden die Daten in einem Online-Konto aufbewahrt und für fünf Jahre gespeichert. Für die stationäre Verwendung oder beim Transport.
  • Kompakt und robust: ein Ultraschall-geschweißtes PC-ABS-Gehäuse, das wasserfest ist (IP 67) und etwas mehr als 2×3×4 cm misst
  • Kabellos installierbar in einem Gefrier- oder Kühlgerät
  • RF-Frequenz (ISM-Band) beträgt 868 MHz
  • Keine Instandhaltung, keine zu installierende Software, kein Backup notwendig und Daten sind überall auf jedem Smart Device zugänglich
  • Keine Knöpfe, keine Schalter. Vollkommen aus der Cloud steuerbar
  • Liefert während der Lebensspanne der eingebauten Batterie über eine Millionen Messwerte an die Cloud
  • Vollständiges Plug&Play, der Benutzer muss den AccessPoint nur mit seinem Netzwerk verbinden und den AiroSensor in dem zu überwachenden Bereich installieren
  • QR-Code: Der Sensor erhält sein interaktives Display, indem der Code mit einem Smartphone oder Tablet gescannt wird
  • Lebensdauer der Batterie von bis zu 10 Jahren, bei 5-minütigen Intervallen
  • Besonders für feuchteempfindliche Waren geeignet
Anwendungen: Kühlkette (Einhaltung von GDP Und HACCP), Überwachung der Temperatur und Feuchtigkeit von Waren während der gesamten Lager- und Verteilungskette. Der AiroSensor muss nur an der Ware angebracht werden und schon können Kühl- und Gefriergeräte in Lagerhäusern, Geschäften oder Anhängern aus der Ferne überwacht werden.
So funktioniert er:
AiroSensor kommuniziert durch AccessPoints (kabellose Kommunikation zwischen dem AccessPoint und dem AiroSensor bis zu 600 m)
Der Logger entdeckt AccessPoints automatisch (störungsfreies Roaming, kein Koppeln oder Einrichten)
Die AccessPoints leiten die Nachricht vom Logger an die Datenbank in der Cloud weiter (sie speichern sie nicht)
Die Datenbank speichert die Nachricht sicher und meldet zurück, dass die Nachricht erhalten wurde
Der Logger erhält die Antwort der Datenbank und löscht die Nachricht aus seinem Speicher
Nur der Besitzer des Loggers kann über ein internetfähiges Gerät auf die Daten zugreifen
Eine Software in der Cloud handhabt die Integrität, Überwachung und Alarmierung im Netzwerk
Das Starter Kit beinhaltet alles, was Sie benötigen, um mit der Überwachung Ihrer Waren zu beginnen. Ihr Netzwerk kann durch den Kauf weiterer AiroSensors einfach ausgebaut werden.
Note: AiroSensors can only be activated with Credits. 1 Credit is a 1 year subscription for 1 data logger. Motion detection has 3-axis, sensitivity 0 to 16 g, sensitivity remotely programmable.
* RTLS= real time location system
Zertifizierungen: EN 12830 Klasse 1, Lagerung und Transport, klimatisierte Umgebung Typ: D CE, EN 300328, EN 55022.