Avantor® ACE® Excel® C4, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 3 µm
Lieferant: Avantor
EXL-113-3502UEA 0 EUR
EXL-113-3502U EXL-113-0502U EXL-113-1002U EXL-113-1003U EXL-113-1502U EXL-113-1546U EXL-113-0202U EXL-113-2546U EXL-113-0302U
Avantor® ACE® Excel® C4, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 3 µm
Chromatographiesäulen
Diese ultra-inerten Avantor® ACE® Excel® C4 Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.
  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (2 und 5 µm) und komplementären Phasen
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich
Diese Säulen sind für ein breites Spektrum chromatographischer Anwendungen konzipiert und bieten eine hervorragende Leistung bei sauren, basischen und neutralen Molekülen.