Avantor® ACE® Excel® CN-ES, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 1,7 µm
Lieferant: Avantor
EXL-1713-7503UEA 0 EUR
EXL-1713-7503U EXL-1713-7502U EXL-1713-1003U EXL-1713-1002U EXL-1713-0503U EXL-1713-0502U EXL-1713-0303U EXL-1713-0302U ACE-1P13-GD2U EXL-1713-D1002
Avantor® ACE® Excel® CN-ES, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 1,7 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® CN-ES kombiniert CN-Polarselektivität mit erhöhter Hydrophobie, sodass die Vorteile beider Wechselwirkungen voll ausgenutzt werden können. Ein erweiterter Alkylketten-Spacer zwischen der Kieselgeloberfläche und der Cyano-Gruppe sorgt für zusätzliche Phasenstabilität und erhöhte Säulenlebensdauer. ACE® CN-ES ist sowohl für Umkehrphasen- als auch für Normalphasentrennungen geeignet.
  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Mit hydrophober plus polarer CN-Selektivität, besonders nützlich für polare Moleküle
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (1,7 bis 10 µm) und komplementären Phasen
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase µm– auf Anfrage erhältlich
Diese Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Abmessungen erhältlich, von Kapillar- bis hin zu präparativen Säulen für HPLC- und UHPLC-Trennungen.