Filterabzüge ohne Abluftleitung, Captair® Smart und Midcap 321
Lieferant: ERLAB CAPTAIRE
AA602A00011A21 AA602A00011A31 AA602A00011A41 AA606A00011A21
ERLAAA602A00011A21EA 2398 EUR
ERLAAA602A00011A21 ERLAAA602A00011A31 ERLAAA602A00011A41 ERLAAA606A00011A21
Filterabzüge ohne Abluftleitung, Captair® Smart und Midcap 321
Dunstabzugshauben und Verkleidungen Filterabzüge ohne Abluftleitung
Die Captair® Smart Filterabzüge ohne Abluftleitung sind mit einer einfachen und innovativen Kommunikationsart ausgestattet. Intelligente Technologie, eine einfache und intuitive Kommunikation durch Licht zeigt den Status des Abzugs an. Ein einfaches Lichtmuster zeigt an, ob der Luftstrom beeinträchtigt, ein Lüfter ausgefallen oder ein Filterdurchbruch aufgetreten ist.
Bitte füllen Sie die Angebotsanfrage aus, damit wir Sie bei der Suche nach dem richtigen Gerät für Ihre Anwendung unterstützen können.
https://at.cmd2.vwr.com/bin/public/fc/main?f=Y5&pimid=16984845
  • Erlabs einzigartige Flex Filtration kann für die meisten Laboranwendungen eingesetzt werden
  • Neue Sensoren können zur Erkennung von Lösungsmitteln, Säuren oder Formaldehyd hinzugefügt werden
  • Niedriger Energieverbrauch
  • Neues elektronisches Anemometer überwacht die Luftgeschwindigkeit
  • Die um 6° geneigte Frontscheibe gewährleistet optimale Sichtbarkeit und einen ergonomischen Arbeitsbereich
  • Große Öffnungen für leichten Zugang zu den Arbeiten
Die konfigurierbare Filtrationskolonne kann angepasst werden, um Gase, Lösungsmittel, Pulver und Partikel zu filtern und den Benutzer und das Labor zu schützen. Sie gewährleistet eine effiziente Umwälzung der Luft und sorgt dafür, dass die in den Raum abgeleitete Luft frei von gesundheitsgefährdenden Dämpfen oder unangenehmen Gerüchen ist.
Die zum Download verfügbare App eGuard ermöglicht dem Benutzer, den Abzug fernzusteuern und Einstellungen zu ändern und zeigt Sicherheitshinweise umgehend auf dem Smartphone, Tablet oder PC an.
Struktur besteht aus korrosionsbeständigem, elektroverzinktem Stahl, der mit säurebeständigem Polymer beschichtet ist; Seitenwände und Frontscheibe bestehen aus chemikalienbeständigem Acryl.
Aktivkohlefilter-Typen:
AS: Für organische Dämpfe
BE: Polyvalent für Säure- und organische Dämpfe
F: Für Formaldehyddämpfe
K: Für Ammoniakdämpfe
HP: HEPA H14-Filter für Pulver
Smart 321 units feature:
Filtration fault detection: Detection sensors for solvents, acids or formaldehyde.
Monitoring for ambient handling conditions: Temperature and Hygrometry sensors
Zertifizierungen: Konform mit AFNOR NFX 15 211/ANSI, BS 7989, DIN 12 927 – EN 1822 (HEPA H14- und ULPA U 17-Filter) – CE-Kennzeichnung.
Bitte beachten There is a very wide range of Erlab Fume Hoods and Enclosures. To ensure you receive the correct product for your specific application and setting please complete the contact form as per the url above. Your local Avantor sales representative will then send you an eValiQuest form to get details of your application and requirements. Once we have received this back from you, we will send you a quotation based on your precise requirements ensuring all handling and safety requirements are met. 