Kryobehälter, ESPACE
Lieferant: Air Liquide
ESP331NGC8 ESP331NLNC8
AIRLESP331NGC8EA 0 EUR
AIRLESP331NGC8 AIRLESP331NLNC8
Kryobehälter, ESPACE
Dewars und Kryogefäße
Große Lagerkapazität für Pailletten, Kryofläschchen und Beutel. Leicht in der Anwendung, sofortiger Zugriff auf Produkte und Proben. Eine Vielzahl elektronischer Optionen bei allen Modellen. Edelstahl-Konstruktion.
  • Lagerung in Gas- oder Flüssigphase
  • ESPACE 331 kann wahlweise mit oder ohne Gehäuse und mit oder ohne Drehteller ausgestattet werden
Zertifizierungen: Entspricht MDD 93/42/EEC.