Avantor® ACE® C18-HL, HPLC-Säulen, 10 µm
Lieferant: Avantor
ACE-331-0510EA 0 EUR
ACE-331-0510 ACE-331-0520 ACE-331-0530 ACE-331-1010 ACE-331-1020 ACE-331-1030 ACE-331-1220 ACE-331-1510 ACE-331-1520 ACE-331-1530 ACE-331-2510 ACE-331-2520 ACE-331-2530 ACE-331-2546 ACE-331-7520 ACE-331-0103GD ACE-331-0110GD ACE-331-7530 ACE-331-3020 ACE-331-3030
Avantor® ACE® C18-HL, HPLC-Säulen, 10 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® C18-HL-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.
  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (3 bis 15 µm) und komplementären Phasen
  • Aufgrund der höheren Kohlenstoffbelastung besonders für präparative Arbeiten geeignet
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich
Diese Säulen sind für ein breites Spektrum chromatographischer Anwendungen konzipiert und bieten eine hervorragende Leistung bei sauren, basischen und neutralen Molekülen.