LiChroCART® LiChrospher® 100 RP-18 HPLC -Säulen
Lieferant: Merck
1.50170.7081 1.50171.7081 1.50173.7081 1.50175.7081 1.50177.7081 1.50178.7079 1.50179.7079 1.50179.7081 1.50190.7081 1.50195.7079 1.50195.7081 1.50201.7079 1.50201.7081 1.50228.7079 1.50228.7081 1.50229.7079 1.50229.7081 1.50233.7081 1.50234.7079 1.50234.7081 1.50236.7079 1.50236.7081 1.50302.7081 1.51431.7081 1.51432.7081 1.51442.7079 1.51442.7081 1.51443.7079 1.51443.7081 1.51444.7079 1.51444.7081 1.51445.7079 1.51445.7081 1.51448.7081 1.51449.7079 1.51449.7081 1.50177.7079 1.50178.7081 1.50174.7208 1.50171.7079 1.50175.7079 1.50174.7081
1.50170.7081EA 0 EUR
1.50170.7081 1.50171.7081 1.50173.7081 1.50175.7081 1.50177.7081 1.50178.7079 1.50179.7079 1.50179.7081 1.50190.7081 1.50195.7079 1.50195.7081 1.50201.7079 1.50201.7081 1.50228.7079 1.50228.7081 1.50229.7079 1.50229.7081 1.50233.7081 1.50234.7079 1.50234.7081 1.50236.7079 1.50236.7081 1.50302.7081 1.51431.7081 1.51432.7081 1.51442.7079 1.51442.7081 1.51443.7079 1.51443.7081 1.51444.7079 1.51444.7081 1.51445.7079 1.51445.7081 1.51448.7081 1.51449.7079 1.51449.7081 1.50177.7079 1.50178.7081 1.50174.7208 1.50171.7079 1.50175.7079 1.50174.7081
LiChroCART® LiChrospher® 100 RP-18 HPLC -Säulen
Chromatographiesäulen
LiChroCART® Edelstahlkartuschen sind mit LiChrospher®-Sorbentien erhältlich. Ideal zur Separation von Verbindungen unter basischen Eluenten.
Diese LiChroCART® Kartuschen erfordern manu-CART® Kartuschensäulenhalter Teilenummer 1.51486.0001, die für eine Kartuschensäule mit oder ohne 4×4-mm-Vorsäule verwendet werden können. LiChroCART® Säulen 250×10 mm benötigen Teilenummer 1.51419.0001 manu-CART® 10. Die kurzen LiChroCART® Säulen können als Set einschließlich der entsprechenden Kartuschenhalter und einer Kartusche, oder als Packung mit drei Kartuschen ohne Kartuschenhalter bestellt werden. Die separaten Artikelnummern für die Kartuschen lauten wie folgt wie folgt: 1.50227.0001 für LiChroCART® Kartuschenhalter für 30-mm-Kartusche und 1.50226.0001 für LiChroCART® Kartuschenhalter für 55-mm-Kartusche.