HPLC-Säulen, LiChroCART®, Superspher® 60 Si
Lieferant: Merck
1.50171.7142 1.50172.7142 1.50173.7142 1.50175.7142 1.50177.7142 1.50178.7142 1.50179.7142 1.50190.7142 1.50195.7142 1.50201.7142 1.50228.7142 1.50229.7142 1.50233.7142 1.50234.7142 1.50236.7142 1.50302.7142 1.51431.7142 1.51432.7142 1.51442.7142 1.51443.7142 1.51444.7142 1.51445.7142 1.51448.7142 1.51449.7142 1.50170.7142 1.50174.7142
1.50171.7142EA 0 EUR
1.50171.7142 1.50172.7142 1.50173.7142 1.50175.7142 1.50177.7142 1.50178.7142 1.50179.7142 1.50190.7142 1.50195.7142 1.50201.7142 1.50228.7142 1.50229.7142 1.50233.7142 1.50234.7142 1.50236.7142 1.50302.7142 1.51431.7142 1.51432.7142 1.51442.7142 1.51443.7142 1.51444.7142 1.51445.7142 1.51448.7142 1.51449.7142 1.50170.7142 1.50174.7142
HPLC-Säulen, LiChroCART®, Superspher® 60 Si
Chromatographiesäulen
LiChroCART® Edelstahlkartuschen sind mit verschiedenen Typen an Superspher®-Sorbentien erhältlich.
Diese LiChroCART® Kartuschen erfordern Teilenummer 1.51486.0001 manu-CART® Kartuschensäulenhalter, der für eine Kartuschensäule mit oder ohne 4×4-mm-Vorsäule verwendet werden kann. LiChroCART® Säulen 250×10 mm benötigen Teilenummer 1.51419.0001 manu-CART® 10. Die kurzen LiChroCART® Säulen können als Set einschließlich der entsprechenden Kartuschenhalter und einer Kartusche, oder als Pack mit 3 Kartuschen ohne Kartuschenhalter bestellt werden. Die separaten Artikelnummern für die Kartuschen lauten wie folgt wie folgt: 1.50227.0001 für LiChroCART® Kartuschenhalter für 30-mm-Kartusche und 1.50226.0001 für LiChroCART® Kartuschenhalter für 55-mm-Kartusche.