Glasmikrofaserfilter ohne Binder, Sorte GF/C, Whatman™
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
1822-021 1822-024 1822-025 1822-037 1822-042 1822-047 1822-055 1822-070 1822-090 1822-110 1822-125 1822-150 1822-849 1822-915 1822-050 1822-6580 1822-866 1822-9916 1822-100 1822-185 1822-320
516-2302EA 55.4 EUR
516-2302 513-5224 513-5225 513-5264 513-5226 513-5227 513-5228 513-5229 513-5230 513-5231 513-5232 513-5233 516-2333 513-5234 515-2527 513-5266 513-5269 513-5270 513-0090 WHAT1822-185 WHAT1822-320
Glasmikrofaserfilter ohne Binder, Sorte GF/C, Whatman™
Filter Glasfaserfilter
Diese Borosilikatglasfilter werden oft als Filter für die Gesamtmenge an Schwebstoffen bei Anwendungen verwendet, die sowohl Trinkwasser als auch Abwasser testen. GF/C kann auch als Filter für die Flüssigkeitsszintillationszählung, Zellgewinnung, Analyse von Industriemüll und für Bindungsassays, die Ladekapazität benötigen, eingesetzt werden.
  • Retention feiner Partikel
  • Gute Durchflussrate und Ladekapazität
  • Binderfrei