Untersuchungshandschuhe, Nitril, Micro-Touch® Nitrile
Lieferant: ANSELL MEDICAL PRODUCTS
700151 700152 700153 700154 700155
ANSM700151EA 20 EUR
ANSM700151 ANSM700152 ANSM700153 ANSM700154 ANSM700155
Untersuchungshandschuhe, Nitril, Micro-Touch® Nitrile
Handschuhe
Diese Untersuchungshandschuhe bieten einen effektiven Schutz gegen Durchstiche und eine Vielzahl von Chemikalien, während die weiße Farbe Verschmutzungen und Kontamination sofort sichtbar macht.
  • Naturkautschuklatex- und puderfrei, Minimiert das Risiko von Allergien des Typs I
  • 'Thermo-elastisches' Material bietet einen mit Latex vergleichbaren Tragekomfort und passt sich der Handform an
  • Die innere Polymerbeschichtung vereinfacht das An- und Ausziehen, während das Fehlen von Puder das Risiko von Hautabrieb beträchtlich reduziert
  • Mikrostrukturierte Fingeroberflächen garantieren einen sicheren Griff bei der Instrumentenführung
  • Wirtschaftliche 150-Stück-Verpackungseinheiten mit 50% mehr Handschuhen pro Spenderkarton
Ideal für alle unsterilen medizinischen Anwendungen, die einen Barriereschutz erfordern, sowie für Einsatzbereiche, die für Personal und Patienten eine Prävention von Latexallergien erfordern (z. B. Onkologie, Pädiatrie). Auch für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
Zertifizierungen: EN 455; Klasse I; AQL 1,5
Zugelassen für Lebensmittelkontakt