Tischautoklaven, Multicontrol 2 und Multicontrol 2 Touch
Lieferant: CERTOCLAV
8510175
481-0823EA 3588 EUR
481-0823
Tischautoklaven, Multicontrol 2 und Multicontrol 2 Touch
Sterilisatoren Autoklaven (Dampfsterilisatoren)
CertoClav MultiControl 2 und MultiControl 2 Touch sind die nächste Generation der bewährten MultiControl Autoklavsteuerungen. Anwendungen: Kompakte Instrumente (auch einfach Verpackt), Nährmedienaufbereitung, Flaschen und Geräte, Sterilisation.
  • Mittels der MultiControl Steuerung kann der Autoklav frei programmiert werden
  • Standard-Sterilisationsprogramme sind bereit vorinstalliert
  • USB- und RS232 Drucker-Anschluss ist vorhanden
  • Langzeitzyklen sind problemlos möglich
  • Frei wählbare Temperatur von Zimmertemperatur bis 140° C (bis 2,7 bar / 39,2 psi Überdruck)
  • Automatischer Prozesszyklus und unabhängige Fehlererkennung
  • Fortschrittsanzeige
  • Präzises Manometer
  • Automatischer Abdampfhahn
MultiControl 2: Elektronischer Autoklav mit PC/Drucker Dokumentation
Die Kontrolleinheit hat eine Druckerverbindung für den CertoClav Belegdrucker und einen USB-Anschluss für die Verbindung mit einem PC. Eine Software zur Darstellung der Prozessdaten ist in der Basislizenz inkludiert (Die Pro-Lizenz ist für die Erstellung mehrstufiger Programme erforderlich)
MultiControl 2 Touch: Elektronischer Autoklav mit PC/Drucker Dokumentation
Mit 7 Zoll hochauflösendem Touchscreen mit intuitiver Bedienung
Verbunden mit der CertoCloud für Daten-Management
Über den USB-Anschluss können die Daten auch auf einem Windows-PC angezeigt werden (separate Lizens wird benötigt)
Zertifizierungen: Mit CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie für Druckgeräte 27/93/EG, Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG, Richtlinie für die Sicherheit u. a. von Laborgeräten EN 61010-1 und -4, Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit EN 61326, Richtlinie zur Arbeitsplatzsicherheit 2004/40/EG und 2008/46/EG