Peqlab peqGREEN, DNA/RNA-Farbstoff
Lieferant: VWR Collection
peqGREEN ist als sichere Alternative zu Ethidiumbromid zur Färbung von dsDNA, ssDNA und RNA geeignet.
- Direkte Zugabe in die Gellösung oder Färben nach der Elektrophorese
- Anregung mit konventionellen UV- oder Blaulicht
Ausreichend für bis zu 400 Gele.
Lieferumfang: Ausreichend für ~400 gele.