Präzisions-Alkoholometer
Lieferant: Amarell
H850036/WC H850262 H850036/DKD3 H850146-FL H850030 H850032 H850034 H850036 H850038 H850140-FL H850142-FL H850144-FL
AMARH850036/WCEA 0 EUR
AMARH850036/WC AMARH850262 AMARH850036/DKD3 AMARH850146-FL AMARH850030 AMARH850032 AMARH850034 AMARH850036 AMARH850038 AMARH850140-FL AMARH850142-FL AMARH850144-FL
Präzisions-Alkoholometer
Aräometer
Handelsübliche Alkoholometer.
  • Mit oder ohne Thermometer
  • Papierskalen mit gut sichtbarem Aufdruck
  • Thermometer im Aräometerkörper
  • Schrotbeschwerter Körper
  • Füllung: Hg oder Petroleum (Pet)
Zertifizierungen: EU-Verordnung 847/2012: In EU-Ländern dürfen nach dem 10. April 2014 keine quecksilberhaltigen Produkte mehr in Verkehr gebracht werden.