PDF Mehrweg-Datenlogger für Temperatur- und Feuchte mit USB-Anschluss, EBI 300, EBI 300 TE, EBI 300 TH
Lieferant: EBRO
1340-6330 1340-6334 1340-6335
620-1815EA 97 EUR
620-1815 620-2365 620-2366
PDF Mehrweg-Datenlogger für Temperatur- und Feuchte mit USB-Anschluss, EBI 300, EBI 300 TE, EBI 300 TH
Datenlogger
Diese einfach zu verwendenden Datenlogger mit USB-Anschluss überwachen Temperatur und/oder Luftfeuchtigkeit während des Transports und der Lagerung empfindlicher Güter wie Medikamente, Lebensmittel, Seren usw. Sie benötigen keine Schnittstelle zum Programmieren oder Auslesen. Ein automatischer PDF-Bericht kann ohne jegliche Software erstellt werden.
  • USB-Stecker, keine Software erforderlich
  • Automatische Erstellung von PDF-Berichten
  • Anzeige einer Grenzwertüberschreitung durch eine rot blinkende LED
  • Messmodi: Endlosmessung, Start/Stopp-Messung, Messung bis Speicherende, Start mit Tastendruck
  • Messtakt: 1 min to 24 h
Der Logger kann über das kostenlose Tool auf der Website www.ebi300.com programmiert werden. Zur Programmierung des Loggers und zur Auswertung der Daten sind lediglich ein PC mit Internetzugang und ein PDF-Reader notwendig. Das Gehäuse ist robust und wasserfest (IP 65).
Kalibrierpunkte: –20 °C, 0 °C und +60 °C (Werkskalibrierzertifikat)
Zertifizierungen: Entspricht FDA 21 CFR Part 11, DIN EN 12830 und ATP.
Lieferumfang: Knopfbatterie mit 2 Jahre Haltbarkeit in der Lieferung inbegriffen. Kalibrierzertifikat inbegriffen.