Avantor® ACE®, HPLC-/UHPLC-Säulen, Advanced Methodenentwicklungs-Kits, 2 µm
Lieferant: Avantor
MDKA-2-1002UEA 1200 EUR
MDKA-2-1002U MDKA-2-1546U MDKA-2-1503U MDKA-2-1502U MDKA-2-1046U MDKA-2-1003U MDKA-2-0546U MDKA-2-0503U MDKA-2-0502U
Avantor® ACE®, HPLC-/UHPLC-Säulen, Advanced Methodenentwicklungs-Kits, 2 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® Methodenentwicklungs-Kits (MDK) für eine optimale Selektivität bieten leistungsstarke, zuverlässige Unterstützung bei der Entwicklung von UHPLC-/HPLC-Methoden. Avantor® ACE® Phasen basieren auf einem ultra-inerten, hocheffizienten Kieselgel und den neuesten Entwicklungen im Design von stationären LC-Phasen, sodass Chromatographie-Spezialisten mehr Auswahlmöglichkeiten für alternative Selektivität ohne Beeinträchtigung der Stabilität oder Robustheit haben.
  • Kit-Optionen mit porösen Partikeln, soliden Kernpartikeln, HILIC und Biomolekülen
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (1,7 µm und 5 µm) und ergänzenden Phasen
  • Analytische IDs in einer Vielzahl von Säulenlängen
  • Besonders geeignet für die Methodenentwicklung
  • Kompatibel mit LC-Systemen aller Hersteller
Es ist eine umfassende Auswahl an Kits für alle Anforderungen erhältlich, z. B. Kits mit porösen Säulen, Säulen mit soliden Kernpartikeln sowie HILIC und bioanalytischen 300 Å-Säulen. Diese Kits enthalten die wesentlichen Säulenlösungen für die Methodenentwicklung und sind in einer Vielzahl von Säulenformaten erhältlich.
Maximal empfohlener pH: 2,0 bis 8,0
Max. Druck: 1000 bar
Lieferumfang: Avantor® ACE® Advanced Methodenentwicklungs-Kits enthalten Avantor® ACE® C18, Avantor® ACE® C18-AR und Avantor® ACE® C18-PFP Edelstahlsäulen.