Magnetrührer mit Heizplatte, Cimarec+™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
SP88854105 SP88857105 SP88857107 SP88857108 SP88850105
BARNSP88854105EA 499 EUR
BARNSP88854105 BARNSP88857105 BARNSP88857107 BARNSP88857108 BARNSP88850105
Magnetrührer mit Heizplatte, Cimarec+™
Rührer Magnetrührer mit Heizplatte
Diese Magnetrührer mit Heizplatte bieten eine präzise steuerbare Rührleistung, ausgezeichnete Sicherheit und eine überlegene Temperaturleistung für Ihre Routineaufgaben. Sie sind in drei Größen erhältlich und bieten Flexibilität von Chemikalien im Mikromaßstab zu Produktionsabläufen. Die Geräte verfügen über innovative Technologie für das Rühren bei niedrigen Drehzahlen und eine stärkere magnetische Kopplung. Die Heizplatten sind in Keramik oder Aluminium erhältlich und das Design hält auslaufende Flüssigkeiten von der Geräteelektronik fern.
  • Leicht ablesbare LED-Anzeige für Heiztemperatur und Rührgeschwindigkeit
  • Warnanzeige bei heißer Oberfläche und automatischer Übertemperaturschutz
  • Temperatur einstellbar in 1 Grad-Schritten
  • Oberflächentemperatur könnte auf Maximaltemperatur ansteigen
  • Aufheizzeit beträgt 8 min bis Maximaltemperatur
Temperaturgenauigkeit (bei 37 °C): ≤±2 °C
Zertifizierungen: Wird mit cCSAUS Zertifikat geliefert.
Bestellinformation: Weiteres Zubehör ist erhältlich; dieses muss separat bestellt werden.