Gasflaschenkarren für 10-Liter-Gasflaschen
Lieferant: DUPERTHAL
7.00.617 7.00.618
139-0607EA 503.5 EUR
139-0607 139-0608
Gasflaschenkarren für 10-Liter-Gasflaschen
Transportwagen
Für den sicheren Transport von kleinen Gasflaschen. Stahlrohrkonstruktion in schiefergrau mit Vollgummireifen. Perfekt für die Bestückung von Gasflaschenschränken und Depots. Farbe: RAL 7015, grobe Struktur.
  • Einfache Handhabung, robustes Design und optimaler Bewegungsradius
  • Mit Sicherungsriemen und Werkzeugkasten inklusive passendem Schraubenschlüssel für Gasflaschenkappen