ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Horizon Low
Lieferant: ELTEN
727821/36 727821/37 727821/38 727821/39 727821/40 727821/41 727821/42 727821/43 727821/44 727821/45 727821/46 727821/47 727821/48
114-7718EA 90.9 EUR
114-7718 114-7719 114-7720 114-7721 114-7722 114-7723 114-7724 114-7725 114-7726 114-7727 114-7728 114-7729 114-7730
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Horizon Low
Schuhe und Stiefel
Lederfreier rutschfester ESD-Schuh aus hydrophobisierter Mikrofaser und hydrophobisiertem CORDURA®-Textil (reiß- und abriebfest, schmutz- und wasserabweisend) mit geschlossener, gepolsterter Lasche und rutschfester Zweidichten-TPU/PU-Laufsohle (Dimension Pro).
  • Gewebeinnenfutter zur natürlichen Belüftung
  • Halborthopädische ESD-Einlegesohle: Anatomisch geformte Einlegesohle, die die natürliche Abrollbewegung des Fußes unterstützt
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Weiche Fleece-ESD-Einlegesohle
  • Sohle verhindert Drehen und Rutschen
  • Nicht-metallische durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Edelstahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und in denen spitze und scharfe Gegenstände eindringen können.
Farbe: Schwarz/Silber
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC