ESD safety ankle boots, lace-up, Trainers, Sander Pro GTX
Lieferant: ELTEN
768571/38 768571/39 768571/40 768571/41 768571/42 768571/43 768571/44 768571/45 768571/46 768571/47
114-6256EA 116.9 EUR
114-6256 114-6257 114-6258 114-6259 114-6260 114-6261 114-6262 114-6263 114-6264 114-6265
ESD safety ankle boots, lace-up, Trainers, Sander Pro GTX
Schuhe und Stiefel
100% metall- und lederfreie, leichte ESD-Sicherheitsstiefeletten mit Obermaterial aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem CORDURA®-Textilmaterial (reiß- und abriebfest, schmutz- und wasserabweisend), einer gepolsterten Lasche und rutschhemmender Zweischichten-TPU/PU-Laufsohle (Trainers).
  • Gore-Tex® Klimamembran
  • Ganzflächige Vlies-Einlegesohle (ESD Pro), schwarz
  • TPU-Überkappe zum Schutz des Leder-Obermaterials
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Komposit-Kunststoff (200 J)
Für Umgebungen geeignet, in denen Feuchtigkeit auftreten kann und wo Gefahren durch spitze und scharfe Gegenstände bestehen.
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); EN ISO 20345; S3