ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Senex Pro GTX
Lieferant: ELTEN
728571/39 728571/38 728571/40 728571/41 728571/42 728571/43 728571/44 728571/45 728571/46 728571/47 728571/48 728571/36 728571/37
114-6247EA 112.9 EUR
114-6247 114-6246 114-6248 114-6249 114-6250 114-6251 114-6252 114-6253 114-6254 114-6255 114-8224 ELTN728571/36 ELTN728571/37
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Senex Pro GTX
Schuhe und Stiefel
100% metall- und lederfreier, sportlicher und leichter ESD-Sicherheitsschuh aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem CORDURA®-Textilmaterial (reiß- und abriebfest, schmutz- und wasserabweisend), mit gepolsterter Lasche und rutschfester Zweidichten-TPU/PU-Sohle (Trainers).
  • Gore-Tex® Klimamembran
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Vlies-Einlegesohle (ESD Pro), schwarz
  • TPU-Überkappe zum Schutz des Obermaterials
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenkappe aus Verbundmaterial (200 J)
Für Umgebungen geeignet, in denen Feuchtigkeit auftreten kann und wo Gefahren durch spitze und scharfe Gegenstände bestehen.
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC.