Reinraumhandschuhe, Nitril, AdvanTech 519
Lieferant: MAPA
34519017 34519018 34519309 34519010 34519019
112-4905EA 364 EUR
112-4905 112-4904 112-4903 112-4907 MAPA34519019
Reinraumhandschuhe, Nitril, AdvanTech 519
Handschuhe
Diese Einweghandschuhe kombinieren Chemikalienschutz mit hervorragender mechanischer Beständigkeit. Geeignet für Menschen, die allergisch auf Naturkautschuklatex-Proteine reagieren.
  • Unsteril, chloriert, strukturierte Oberfläche
  • Der Herstellungsprozess garantiert einen sehr niedrigem Gehalt an Kontaminationsstoffen (Partikeln, nicht - flüchtigen, extrahierbaren Rückständen)
  • Optimale Fingerbeweglichkeit ohne die Chemikalienbeständigkeit zu beeinträchtigen
  • Bessere Widerstandsfähigkeit gegen organische Lösungsmittel als Naturlatexhandschuhe
Geeignet für Reinräume der Partikelreinheitsklassen 100, ISO 5 oder M3.5.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (2001X), EN ISO 374-1 Typ B (JOT), EN ISO 374-5; Kat. III.