Quality control test suspensions
Lieferant: CROSSTEX
GP-01 GP-02 GP-06 GP-04 GP-10
NAMSGP-01EA 517 EUR
NAMSGP-01 NAMSGP-02 NAMSGP-06 NAMSGP-04 NAMSGP-10
Quality control test suspensions
Mikrobiologische Testsysteme Tests zur Überprüfung von Mirkoorganismen
The control suspension (growth promotion) contains <100 CFU`s/0,1 ml.
  • 10 ml pro vial
  • 100 dose