Real-Time-PCR-Kit zum Nachweis von Cronobacter sakazakii
Lieferant: Q BIOANALYTIC
QB-RT-05-10SMP QB-RT-05-50 QB-RT-05-250 QB-RT-05-1000
710-0670EA 0 EUR
710-0670 710-0672 710-0671 710-0669
Real-Time-PCR-Kit zum Nachweis von Cronobacter sakazakii
Mikrobiologische Testsysteme PCR-Tests
Cronobacter sakazakii (früher Enterobacter sakazakii) kommt auf natürliche Weise in der Umwelt vor und kann unter trockenen Bedingungen überleben. Es tritt in Trockennahrung, wie gepulverter Säuglingsnahrung, Milchpulver und Stärke, sowie in Tee auf. Insbesondere junge Säuglinge haben ein hohes Risiko für die Entwicklung von schwerer Meningitis, wenn sie infiziert werden. Alle normalen Realtime PCR-Block-Cycler können für den Test verwendet werden. Jede Reaktion umfasst eine interne Amplifikationskontrolle. Daher können falsch-negative Ergebnisse aufgrund einer Hemmung der Reaktion ausgeschlossen werden. Der Test enthält das UNG-Enzym, um die Reamplifikation von kontaminierenden Ampliconen zu vermeiden. Der Test kann auch zur Bestätigung von Bakterienkolonien eingesetzt werden. Mit dem Realtime-PCR-Test kann die Spezies mit hoher Präzision nachgewiesen werden, und der Test ist oft genauer als Kulturverfahren.
  • TaqMan Sonden
  • Enthält eine interne Amplifikationskontrolle im HEX-Kanal
  • Target im FAM-Kanal
  • Enthält UNG zum Schutz vor Reamplifikation
  • Positivkontrolle für DNA sowie Negativkontrolle enthalten
Zertifizierungen: DIN EN ISO 20838 konformer Nachweis in Nahrungsmittel- und Futterproben aus vorangereicherten Kulturen und zur Bestätigung von Bakterienkolonien.