Elektronische Rührwerke, Hei-TORQUE-Serie
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
501-62010-04 501-62020-00 501-62020-03 501-62020-04 501-64010-00 501-64010-03 501-64010-04 501-64020-00 501-64020-03 501-64020-04 501-61010-00 501-61010-03 501-61010-04 501-61020-00 501-61020-03 501-61020-04 501-62010-00 501-62010-03 501-62020-00-2
441-0395EA 1268 EUR
441-0395 441-0396 441-0397 441-0398 441-0399 441-0400 441-0401 441-0402 441-0403 441-0404 441-0387 441-0388 441-0389 441-0390 441-0391 441-0392 441-0393 441-0394 HEID501-62020-00-2
Elektronische Rührwerke, Hei-TORQUE-Serie
Rührer Rührwerke
Leistungsstarke elektronische Rührwerke mit sanfter Anfahrfunktion verhindern das Verschütten und Verspritzen von Medien. Die Drehzahl erhöht sich langsam, bis der eingestellte Wert erreicht wird. Beide Modelle verfügen über einen sicheren Start und Stopp des Betriebs über ein intuitives Glas-Touchpanel, wodurch versehentliche Starts vermieden werden. Ein Übertemperatursensor schaltet das Gerät bei einer gefährlichen Erwärmung aus, wodurch sich das Gerät ideal für den unbeaufsichtigten Dauerbetrieb eignet. Alle Einheiten sind für 24 Stunden Dauerbetrieb ausgelegt, auch bei herausfordernden hochviskosen Anwendungen in der Polymerforschung. Hohe Drehmomente ermöglichen eine bessere Durchmischung in kürzerer Zeit, wartungsfreie Motoren reduzieren zudem Reparaturen und Ausfallzeiten. Die Hei-TORQUE Value 400- und Hei-TORQUE Precision 400-Einheiten haben 2-stufige Getriebe.
  • Hervorragende Durchmischung selbst bei schwierigen hochviskosen Medien
  • Neueste Motorengeneration für maximale Leistung bei minimalem Geräuschpegel unter 50 db
  • Alle Rührwerke erhalten die exakte Drehzahl selbst bei wechselnder Beanspruchung aufrecht
  • Through-Shaft-Design ermöglicht Anpassungen der Rührerposition, so dass die Höhenverstellungen bequemer erfolgen können
  • Ein einzelner Griff ermöglicht dem Anwender die Höhe des Rührers am optionalen Teleskop-Ständer neu einzustellen
  • Hei-TORQUE Precision-Modelle verfügen über ein digitales 3,2"-Display für eine einfache Anwendung
Hei-TORQUE Value-Rührer sind ideal für Standard-Rühraufgaben. Sie sind speziell darauf ausgelegt, Medien zu mischen und zu verteilen, die nicht reproduzierbare Ergebnisse in hochviskosen Anwendungen erfordern. Sie haben ein digitales 2,4"-Display.
Hei-TORQUE Precision-Rührer bieten vorprogrammierte Profile, die auch gespeichert werden. Sie sind ideal für den Intervall-Betrieb und anspruchsvolle Aufgaben, die reproduzierbar und dokumentierbar sein müssen, geeignet. Die zusätzlichen Funktionen (Anzeige der Geschwindigkeit, grafische Darstellung des Prozessverlaufs, Timer/Countdown/Uhr) und Betriebsmodi ermöglichen die Anpassung an individuelle Anwendungen und über die USB-Schnittstelle können alle Prozessdaten als digitale Datei gespeichert werden.
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 54
Lieferumfang: Lieferumfang: Spannfutterschlüssel und Verlängerungsarm. Eine breite Palette an Zubehör kann separat bestellt werden.