Flaschen, Enghals, rund, HDPE, mit Gewinde
Lieferant: EP SCIENTIFIC
013-1000BP 013-0250BP 013-0500BP
EPSC013-1000BPEA 200 EUR
EPSC013-1000BP EPSC013-0250BP EPSC013-0500BP
Flaschen, Enghals, rund, HDPE, mit Gewinde
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, durchscheinend.
  • Enger Hals für ein präzises Ausgießen
  • Enges Flaschendesign verbessert Griffigkeit und Handhabung
  • Für allgemeine Anwendungen bei der Probenahme und wo Zertifizierung nicht notwendig oder bereit für eigene Reinigungs- und Zertifizierungsprozesse ist
Runde Enghalsflaschen dienen als Container für allgemeine Anwendungen und sind unbehandelt und nicht zertifiziert.
Bestellinformation: Großpackung, Verschlüsse müssen separat bestellt werden.