Enghalsflaschen mit Schraubkappe
Lieferant: EP SCIENTIFIC
S329-0250 S349-0250 V349-1000
EPSCS329-0250EA 93.7 EUR
EPSCS329-0250 EPSCS349-0250 EPSCV349-1000
Enghalsflaschen mit Schraubkappe
Flaschen Glasflaschen
Typ III Natronkalkglas. Klar oder braun, unbehandelt oder Zertifiziert
  • Ideal für Wasserproben braune Flaschen werden bei licht-sensitiven Analyten vorgeschlagen Weiße PP-Kappeb mit ungebundenem PTFE-beschichtetem Silikon-Septum Karton ist mit Sicherungsband versiegelt um den Inhalt zu schützen
Enghalsflasche mit Septa Verschluss ist geeignet für VOA Untersuchungen Die Kappe hat einen eingebauten Septa-Haltering der die Septa sicher festhält ohne sie an die Kappe zu binden, so dass ein Septum, wenn nötig, ersetzt werden kann
Zertifiziert um den EPA Anforderungsspezifikationen für Metalle, Cyanid und Fluorid gerecht zu werden