Spritzenvorsatzfilter, analytische Filtration, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
171-0020 171-0045 176-0020 176-0045 728-2045 721-1320 721-1345 722-2000 724-2020 724-2045 724-2080 727-2020 727-2045 728-2020
514-0455EA 288 EUR
514-0455 513-1712 513-1761 513-1762 516-0950 516-0931 516-0932 516-0933 516-0940 516-0941 516-0942 516-0947 516-0948 516-0949
Spritzenvorsatzfilter, analytische Filtration, Nalgene®
Filter Spritzenvorsatzfilter
These syringe filters are ideal for filtration, clarification or particle removal from buffers, reagents, DMSO, HPLC/GC solvents.
  • Sterile filters are certified sterile, non-cytotoxic and non-pyrogenic
  • Accommodate sample volumes from 10 to 100 ml
SFCA-Membran; PP-Gehäuse: Für immunologische Proben und biologische Flüssigkeiten. Geringe Proteinbindung, weniger extrahierbare Stoffe als normales CA.
CA-Membran; PP-Gehäuse: Ideal für Puffer, wässrige Reagenzien und Lösungen, inkl. EIA- und ELISA-Proben. Etwas Proteinbindung und wenige extrahierbare Stoffe. Für sterile Filtration und Klärung von Puffern, wässrigen Lösungen und Reagenzien.
Nylon Membran; PP-Gehäuse: Gut für Kryoprotektiva wie DMSO und für die Filtration von wässrigen biologischen Lösungen, alkoholischen Lösungen und nicht-wässrigen HPLC/GC-Lösungsmitteln. Von Natur aus hydrophil, wenige extrahierbare Stoffe, etwas Proteinbindung.
PTFE-Membran; PP Gehäuse: Von Natur aus hydrophob für sterile Belüftungsanwendungen und die Filtration von Proben in HPLC/GC-Lösungsmitteln. Ideal für steriles Entlüften von Luft oder anderen Gasen während der Filtration.
Glass fibre membrane; PP housing: These syringe filters are designed for filtering high particulate or viscous suspensions or solutions. Disposable pre-filter. Prevents clogging of final filter. Increases sample recovery.