Bad und Deckel, digital, Edelstahl
Lieferant: witeg Labortechnik
DH.WB000111 DH.WB000122 DH.WB000106
WITGDH.WB000111EA 447 EUR
WITGDH.WB000111 WITGDH.WB000122 WITGDH.WB000106
Bad und Deckel, digital, Edelstahl
Bäder Wasserbäder, ohne Umwälzung
Diese Edelstahlbäder eignen sich ideal für Anwendungen in den Bereichen Biotechnologie, Klinik, Umwelt, Medizin, Erdöl, Pharmazie und Industrie.
  • Der Edelstahldeckel verhindert Verdunstung und hält die Temperatur konstant.
  • Langlebigkeit und hohe thermische Effizienz
  • Digitaler Fuzzy-Regler mit Jog-Shuttle-Schalter
  • Digitale LCD-Anzeige
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten