Mehrfachverteiler für Flaschen, BOLA
Lieferant: Bohlender
D621-04 D624-04 D624-08 D621-08 D619-08 D619-04
BOHLD621-04EA 65.6 EUR
BOHLD621-04 BOHLD624-04 BOHLD624-08 BOHLD621-08 BOHLD619-08 BOHLD619-04
Mehrfachverteiler für Flaschen, BOLA
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
PTFE.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
  • Geeignet für Vakuumanwendungen
Zum Entnehmen oder Einfüllen aggressiver oder reiner Flüssigkeiten. Zum Anschluss von Schläuchen, Rohren und Sonden an Gefäße. Schläuche mit einem Außendurchmesser von max. 8 mm können durch die Hähne eingeführt werden.
Zertifizierungen:
Zubehörinformationen:
Lieferumfang:
Bestellen