Transport- und Lagerbehälter, ITB
Lieferant: BEHR
B00179010 B00179009
331-3221EA 518.5 EUR
331-3221 331-3222
Transport- und Lagerbehälter, ITB
Boxen Transportboxen
Diese Transportbehälter sind für die Lagerung und den Transport von 6 oder 8 DIN-Probeflaschen geeignet. Sie sind ideal für die Lagerung lichtempfindlicher Proben. Das Kühlelement im Deckel sorgt für die Aufrechterhaltung der Kühlung im Probenbehälter. Die isolierte Ummantelung eliminiert die Einflüsse von Temperaturänderungen in den Proben.
  • Stapelbar
  • Platzsparend