Gestelle für Gefrierschränke mit Schubladen, Matrix, Matrix 2D und Nunc CryoBank
Lieferant: Thermo Scientific
1950815 1950799 1950789 1950819 1950787
HERA1950815EA 200 EUR
HERA1950815 HERA1950799 HERA1950789 HERA1950819 HERA1950787
Gestelle für Gefrierschränke mit Schubladen, Matrix, Matrix 2D und Nunc CryoBank
Gestelle Kryogestelle
Maximiert die Lagerkapazität für Röhrchen pro Gefrierschrank mit Thermo Scientific™ Schubladengestellen für Röhrchen (Gefrierschränke mit 4 Innentüren), einer Regallösung für Ultratieftemperatur-Gefrierschränke mit vier Innentüren. Zur Verwendung in Verbindung mit Thermo Scientific™ dichten Aufbewahrungsfläschchen.
  • Mit Schubladenregalen
  • Verstellbare, seitlich zugängliche Boxengestelle
  • Standard-/Deepwell-Mikroplattengestelle
  • Die Garantie variiert je nach Land
  • Material: Edelstahl:
  • Farbe: Silber
Die Gefrierregal- und Schlauchlösungen von Thermo Scientific bieten einen praktischen, optimierten Prozess zur Maximierung der Probenlagerung in Ihrem Labor. Unsere Regallösungen sind für die Aufnahme von Röhrchen von 200 µl bis 5,0 ml ausgelegt und bieten maximale Probenlagerkapazität für Gefrierschränke mit fünf oder vier Innentüren.