Mischzylinder, mit individueller DAkks-Zertifizierung, BLAUBRAND®
Lieferant: Brand
DAKKS32438 DAKKS32448
BRNDDAKKS32438EA 98.6 EUR
BRNDDAKKS32438 BRNDDAKKS32448
Mischzylinder, mit individueller DAkks-Zertifizierung, BLAUBRAND®
Zylinder Messzylinder
Borosilikatglas 3.3, Klasse A, Konformitätsbescheinigt.
  • Mit DAkkS-Kalibrierzertifikat
  • Auf Einguss justiert (TC, In)
  • Sechskant-Glasfuß, PP-Stopfen (Ausnahme: achtkantige PE-Stopfen für 612-5028 und 612-5029)
  • Hauptpunkte-Ringteilung, Graduierungen und Beschriftung in kontrastreicher blauer Emailfarbe
Zertifizierungen: DIN EN ISO 4788