Stereo-Zoom-Mikroskope, Stemi 305
Lieferant: ZEISS
4350639010100 4350639020100 4350639030100 4919030006000
630-2624EA 0 EUR
630-2624 630-2625 630-2626 ZEIS4919030006000
Stereo-Zoom-Mikroskope, Stemi 305
Mikroskope
Das Stemi 305 ist ein kompaktes Greenough-Stereomikroskop mit 5:1 Zoom für Biologieunterricht, Labor und industrielle Produktionsumgebungen.
  • Dreidimensionale und gestochen scharfe Bilder
  • Integrierte LED-Beleuchtungen: Fast vertikales und schräges Auflicht sowie Durchlicht
  • Weiße LEDs erzeugen helles Licht in Tageslichtfarbe
  • Bedienungsfreundlich, kann auch von ungeschulten Nutzern verwendet werden
  • Trinokulares Modell verfügt über einen konventionellen Fototubus für den Zugang zu allen ZEISS Mikroskopkameras
Wählen Sie zwischen vordefinierten Mikroskopsätzen für Ausbildung, Labor und industrielle Produktion, um die optimale Beleuchtungsausrüstung für Ihre Anwendungen zu erhalten.
Stemi 305 Edu:
- LED-Spot, zoom- und höhenverstellbar für Schräg- und Streiflicht mit starken Schatten
- Flache Durchlichtbasis für Hell- und Dunkelfeldbeleuchtung
Stemi 305 Mat:
- Segmentierbares LED-Ringlicht für schattenfreie Ringbeleuchtung und Schräglicht-Segmentbeleuchtun: Halbkreis, Viertelkreis, Doppelspot
- Rotierende Beleuchtungssegmente
- ESD-Eigenschaften: antistatische Beschichtung von Mikroskopkörper und Stativ
Stemi 305 Lab:
-Doppelschwanenhals, selbsttragend, für variable Schräglichtbeleuchtung mit klarem Schatteneffekt
- Basis mit neigbarem Spiegel für Hellfeld-, Dunkelfeld- und Schräglicht
Bestellinformation: Okulare sind enthalten.