Industriehandschuhe, HyFlex® 11-423 / 11-427
Lieferant: Ansell
11-423/7 11-423/8 11-423/11 11-423/10 11-423/9 11-427/8 11-427/7 11-427/9 11-427/10 11-423/6
112-4913EA 190 EUR
112-4913 112-4914 112-4912 112-4911 112-4915 112-4918 112-4917 112-4919 112-4916 ANSE11-423/6
Industriehandschuhe, HyFlex® 11-423 / 11-427
Handschuhe
Diese nahtlosen Strickhandschuhe sind aus gut sichtbaren Hochleistungsfasern mit der Intercept™-Technologie hergestellt. Sie verfügen über eine ¾-Beschichtung oder Beschichtung der Handinnenflächen aus PU/Nitril auf Wasserbasis.
  • Wasserbasierte, mit einem umweltfreundlichen Verfahren hergestellte, innovative Beschichtung
  • Silikon- und DMF-frei
  • Trägermaterial und Beschichtung sind durch Spezialbehandlung Wasser- und Öl-abweisend
  • Gute Abrieb- und Schnittfestigkeit
  • Hitzebeständig bis 100 °C
  • Farb-Indikator (Orange) zur Kennzeichnung der Schnittschutzstufe: 1 (Grün), 3 (Orange), 5 (Rot)
  • Öko-Tex® zertifiziert
Ideal for use in aeronautics, in the assembly of metal parts and white goods, for finishing works and glass manufacturing, as well as for cutting small dry or lightly oiled parts.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4X32B), EN 407 (X1XXXX); Kat. II
Zugelassen für Lebensmittelkontakt