Eisflockenautomaten der MF-Serie
Lieferant: SCOTSMAN
MF26/SB193 MF36 MF26
SCOMMF26/SB193EA 5750 EUR
SCOMMF26/SB193 SCOMMF36 SCOMMF26
Eisflockenautomaten der MF-Serie
Eisbereiter
Modulare Eisflocken wurden entwickelt, um hygienisches, klares, reines Eis zu produzieren, das sich ideal für medizinische und Laboranwendungen eignet. Es erfordert sowohl eine Wasser- und Stromversorgung als auch einen luft- oder wassergekühlten Kondensator. Edelstahlausführung, mit ABS-Kunststoffdeckel.
  • Wartungsarm
  • Selbstschmierendes Untersetzungsgetriebe
  • Übergroßer hermetischer Kompressor
  • Abnehmbare Seitenwände an allen vier Seiten zur Unterstützung der routinemäßigen Wartung und Instandhaltung
Lieferumfang: All units are delivered without a plug.